MilliporeSigma
83041
Sigma-Aldrich
Boc-Dab(Fmoc)-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
Nα-Boc-Nγ-Fmoc-L-2,4-diaminobutyric acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H28N2O6
Número de CAS:
Peso molecular:
440.49
Beilstein/REAXYS Number:
4771583
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
application(s)
peptide synthesis
functional group
Boc
Fmoc
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C24H28N2O6/c1-24(2,3)32-23(30)26-20(21(27)28)12-13-25-22(29)31-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,25,29)(H,26,30)(H,27,28)/t20-/m0/s1
Inchi Key
MJZDTTZGQUEOBL-FQEVSTJZSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)