MilliporeSigma
82817
Sigma-Aldrich
Pyridinium p-toluenesulfonate polymer-bound
extent of labeling: ~3.5 mmol/g toluene 4-sulfonate loading
Sinónimos:
p-Toluenesulfonic acid pyridine salt polymer-bound, Poly(4-vinylpyridinium (p-toluenesulfonate)) crosslinked with 2% divinylbenzene divinylbenzene
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
lumps
Extensión del etiquetado
~3.5 mmol/g toluene 4-sulfonate loading
Matriz
crosslinked with 2% DVB
tamaño de partícula
100-200 mesh
Otras notas
Polymeric catalyst for the tetrahydropyranylation of alcohols; for a similar reagent see[1]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
F.M. Menger et al.
The Journal of Organic Chemistry, 46, 5044-5044 (1981)