807680
Silver nanoplates
resonant wavelength, 950 nm, ~1 mg/mL (in water with 5 mM sodium borate buffer), PVP functionalized
About This Item
Productos recomendados
Formulario
nanoplates
concentración
~1 mg/mL (in water with 5 mM sodium borate buffer)
resonant wavelength
950 nm
grupo funcional
PVP
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)