806633
Graphene nanoplatelets
powder, hydrocarbon functionalized, hydrophobic
Sinónimos:
GNPs, graphenit-LIPO
About This Item
Productos recomendados
descripción
Dispersibility: dichloromethane, N-methyl-2-pyrrolidone, and other non-polar solvents
Formulario
powder
composición
Carbon, >85 wt. %
Oxygen, >3 wt. %
Descripción general
Aplicación
- Graphene (nano)composite materials
- Conductive coatings
- Conductive Inks
- Energy Storage
- Electrode materials
- Room Temperature
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
3D printing is a type of additive manufacturing that can be used to rapidly fabricate components with highly customizable geometries.
Since its discovery little more than a decade ago,1 the two-dimensional (2D) allotrope of carbon—graphene—has been the subject of intense multidisciplinary research efforts.