MilliporeSigma
80587
Sigma-Aldrich
(S)-Fmoc-3-methyl-β-Homophe-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
(S)-3-(Fmoc-amino)-4-(3-methylphenyl)butyric acid, Fmoc-3-methyl-L-β-homophenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H25NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
415.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.26
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
crystals
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1cccc(C[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)c1
InChI
1S/C26H25NO4/c1-17-7-6-8-18(13-17)14-19(15-25(28)29)27-26(30)31-16-24-22-11-4-2-9-20(22)21-10-3-5-12-23(21)24/h2-13,19,24H,14-16H2,1H3,(H,27,30)(H,28,29)/t19-/m0/s1
Clave InChI
UKIDBCGNTDOQRO-IBGZPJMESA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)