MilliporeSigma
802190
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide-block-acrylic acid)
PDLLA average Mn 9,000, PAA average Mn 9,000
Sinónimos:
PLLA-block-PAA
About This Item
Fórmula lineal:
C13H25S3(C3H4O2)xC6H9NO(C3H4O2)yH
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulario
powder
mol peso
PAA average Mn 9,000
PDLLA average Mn 9,000
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
This diblock copolymer can be used to self-assemble into a drug delivery vehicle. This particular block ratio and molecular weight forms cylindrical micelles.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.