MilliporeSigma
797286
Sigma-Aldrich
2,5-Bis[4-(azidomethyl)phenyl]-1,1-dimethyl-3,4-diphenyl-1H-silole
96%
Sinónimos:
1,1-Dimethyl-2,5-bis[4-(azidomethyl)phenyl]-3,4-diphenylsilole, 2,5-Bis[4-(azidomethyl)phenyl]-1,1-dimethyl-3,4-diphenylsilacyclopenta-2,4-diene, Silole-N3
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H28N6Si
Número de CAS:
Peso molecular:
524.69
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
96%
Formulario
solid
cadena SMILES
C[Si]1(C)C(C2=CC=C(CN=[N+]=[N-])C=C2)=C(C3=CC=CC=C3)C(C4=CC=CC=C4)=C1C5=CC=C(CN=[N+]=[N-])C=C5
InChI
1S/C32H28N6Si/c1-39(2)31(27-17-13-23(14-18-27)21-35-37-33)29(25-9-5-3-6-10-25)30(26-11-7-4-8-12-26)32(39)28-19-15-24(16-20-28)22-36-38-34/h3-20H,21-22H2,1-2H3
Clave InChI
ZMHVJCSUTIHLNO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Silole is an represents a species of efficient emitter. A variety of applications can be developed through functionalization of silole. Taking advantage of the azide-alkyne click reaction, silole can be easily tailored to construct different materials.
Aplicación
Silole-N3 is a "Clickable" aggregation-induced emission (AIE) material for use in circularly polarised luminescence (CPL).
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
What makes efficient circularly polarised luminescence in the condensed phase: aggregation-induced circular dichroism and light emission
Jianzhao Liu, Huimin Su, Luming Meng, Yihua Zhao, Chunmei Deng, Jason C. Y. Ng, et al
Chemical Science, 3, 2737-2747 (2013)
Artículos
Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.