797154
tert-Butyl 8-oxo-5-thia-2-azaspiro[3.4]octane-2-carboxylate 5,5-dioxide
Sinónimos:
2-Boc-8-oxo-5-thia-2-azaspiro[3.4]octane 5,5-dioxide
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
grupo funcional
ketone
sulfone
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(CCS1(=O)=O)C21CN(C(OC(C)(C)C)=O)C2
InChI
1S/C11H17NO5S/c1-10(2,3)17-9(14)12-6-11(7-12)8(13)4-5-18(11,15)16/h4-7H2,1-3H3
Clave InChI
YXFLECMRQFDZGN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Synthesis of Novel Azaspiro[3.4]octanes as Multifunctional Modules in Drug Discovery
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.
Contenido relacionado
Carreira Research & SpiroChem innovate spirocyclic building blocks, enhancing drug discovery with diverse functionalization sites and compact modules.