MilliporeSigma
796956
Sigma-Aldrich
4-Methoxypyridin-2-ylamine
95%
Sinónimos:
4-Methoxy-pyridin-2-ylamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H8N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
124.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
95%
form
solid
SMILES string
NC1=CC(OC)=CC=N1
InChI
1S/C6H8N2O/c1-9-5-2-3-8-6(7)4-5/h2-4H,1H3,(H2,7,8)
InChI key
QPHBCOSULYSASF-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)