MilliporeSigma
794155
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-5-carboxyphenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H9BO5
Número de CAS:
Peso molecular:
195.97
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
form
powder
mp
207-210 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
InChI
1S/C8H9BO5/c1-14-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9(12)13/h2-4,12-13H,1H3,(H,10,11)
InChI key
UENFRNNKQBQROW-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Methoxy-5-carboxyphenylboronic acid (3-borono-4-methoxybenzoic acid) is a monosubstituted aryl boronic acid.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)