79179
Nitromethyl phenyl sulfone
≥99.0% (T)
Sinónimos:
(Nitromethylsulfonyl)benzene, (Phenylsulfonyl)nitromethane, Benzenesulfonylnitromethane
Productos recomendados
Ensayo
≥99.0% (T)
Formulario
crystals
mp
78-80 °C
grupo funcional
amine
nitro
sulfone
cadena SMILES
[O-][N+](=O)CS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO4S/c9-8(10)6-13(11,12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Clave InChI
ADKLJTCVZHUANG-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)