MilliporeSigma
Get up to 22% off for Pi Day until 3/26.Save Now
791237
Ethyl 2-cyanopyridine-3-carboxylate
97%
Sinónimos:
2-Cyanopyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-(Ethoxycarbonyl)-2-pyridinecarbonitrile, Ethyl 2-cyanonicotinate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H8N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
176.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
InChI
1S/C9H8N2O2/c1-2-13-9(12)7-4-3-5-11-8(7)6-10/h3-5H,2H2,1H3
SMILES string
CCOC(C1=C(C#N)N=CC=C1)=O
InChI key
KOAWFXMHARNHJY-UHFFFAOYSA-N
assay
97%
form
solid
mp
35-40 °C
functional group
ester, nitrile
storage temp.
2-8°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)