MilliporeSigma
791024
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzonitrile-(cyano-13C,15N)
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CC6H4Br15N
Peso molecular:
184.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Ensayo
98% (CP)
Formulario
solid
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
BrC1=CC=C([13C]#[15N])C=C1
InChI
1S/C7H4BrN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H/i5+1,9+1
Clave InChI
HQSCPPCMBMFJJN-LXVSYVBZSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)