MilliporeSigma
790605
Sigma-Aldrich
Methyl-4,6-O-benzylidene-α-D-galactopyranoside
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H18O6
Número de CAS:
Peso molecular:
282.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]22/D +160°, c = 0.5% in methanol
mp
153-158 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@]2([H])OC(C3=CC=CC=C3)OC[C@@]2([H])O[C@@H]1OC
InChI
1S/C14H18O6/c1-17-14-11(16)10(15)12-9(19-14)7-18-13(20-12)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9-16H,7H2,1H3/t9-,10-,11-,12+,13?,14+/m1/s1
Clave InChI
VVSWDMJYIDBTMV-CQMHSGHYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)