MilliporeSigma
79028
Sigma-Aldrich
HypoGel® 200 RAM
extent of labeling: ~0.6 mmol/g loading
Sinónimos:
N-Fmoc-4-[penta(oxyethylene)carbamoylmethoxy]-2,4-dimethoxybenzhydrylamine polymer-bound
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Formulario
crystals
Extensión del etiquetado
~0.6 mmol/g loading
tamaño de partícula
110-150 μm
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información legal
HypoGel is a registered trademark of Rapp Polymere GmbH
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)