MilliporeSigma
78926
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-1-Phenyl-2-propanol
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinónimos:
(R)-(−)-α-Methylphenethyl alcohol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H12O
Número de CAS:
Peso molecular:
136.19
Beilstein:
3195620
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]20/D −41±1°, c = 5.3% in benzene
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
índice de refracción
n20/D 1.521
bp
95-97 °C/11 mmHg (lit.)
densidad
0.993 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
C[C@@H](O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3/t8-/m1/s1
Clave InChI
WYTRYIUQUDTGSX-MRVPVSSYSA-N
Otras notas
Chiral alcohol; it can be transformed to the chloride (SOCl2/pyridine) with inversion of configuration. The chloride undergoes AlCl3-catalyzed retentive Friedel-Crafts alkylation of benzene[1]
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
85 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
S. Masuda et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 56, 1089-1089 (1983)