MilliporeSigma
779245
Sigma-Aldrich
Ethyl (1R,8S,9s)-bicyclo[6.1.0]non-4-ene-9-carboxylate
≥98.0% (GC)
Sinónimos:
(1α,8α,9β)-Bicyclo[6.1.0]non-4-ene-9-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl (1α,8α,9β)-bicyclo[6.1.0]non-4-ene-9-carboxylate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H18O2
Número de CAS:
Peso molecular:
194.27
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥98.0% (GC)
cadena SMILES
CCOC(=O)C1[C@@H]2CCC=CCC[C@H]12
InChI
1S/C12H18O2/c1-2-14-12(13)11-9-7-5-3-4-6-8-10(9)11/h3-4,9-11H,2,5-8H2,1H3/b4-3-/t9-,10+,11-
Clave InChI
BAOUWGVQCUYLAA-WBEMHANISA-N
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)