778761
(11S,12S)-9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracene-11,12-diamine
≥95.0% (HPLC)
Sinónimos:
(S,S)-11,12-Diamino-9,10-dihydro-9,10-ethanoanthracene
About This Item
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
95.0-105.0% (NT)
Formulario
powder
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥98.0%
cadena SMILES
N[C@H]1[C@H](N)[C@H]2c3ccccc3[C@@H]1c4ccccc24
InChI
1S/C16H16N2/c17-15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16(15)18)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8,13-16H,17-18H2/t13-,14+,15-,16-/m1/s1
Clave InChI
NWDYSRZJOLDMRE-QKPAOTATSA-N
Aplicación
- To synthesize pyridine based C2-symmetrical chiral organocatalysts via palladium catalyzed coupling reaction with 2-bromo-4-(alkylamino)pyridine.[1]
- To prepare porous organic imine cages by cycloimination reaction with triformylbenzene.[2]
- To synthesize Ga/Yb-Schiff base complex, which is utilized as a catalyst for the asymmetric synthesis of 5-amino-2-(hydroxyalkyl)oxazoles by enantioselective α-addition of α-isocyano amides to aldehydes.[3]
Envase
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)