Documentos clave
777536
Sigma-Aldrich
6-Methoxypyrazine-2-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
154.12
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
176-181 °C
InChI
1S/C6H6N2O3/c1-11-5-3-7-2-4(8-5)6(9)10/h2-3H,1H3,(H,9,10)
Clave InChI
RWGSCFHUIFPLEI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)