MilliporeSigma
777439
Sigma-Aldrich
mono-Methyl-13C,d3 fumarate
99 atom % 13C, 99 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CC4D3H3O4
Peso molecular:
134.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
99 atom % D
Ensayo
97% (CP)
Formulario
solid
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
OC(/C=C/C(O[13C]([2H])([2H])[2H])=O)=O
InChI
1S/C5H6O4/c1-9-5(8)3-2-4(6)7/h2-3H,1H3,(H,6,7)/b3-2+/i1+1D3
Clave InChI
NKHAVTQWNUWKEO-MDSLSSOTSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)