MilliporeSigma
77301
Sigma-Aldrich
(+)-Perillaaldehyde
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinónimos:
(R)-4-Isopropenylcyclohexene-1-carboxaldehyde, (R)-p-Mentha-1,8-dien-7-al
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14O
Número de CAS:
Peso molecular:
150.22
Beilstein:
2413108
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
actividad óptica
[α]20/D +136.0±2°, c = 10% in ethanol
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
índice de refracción
n20/D 1.505
densidad
0.966 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=C)[C@@H]1CCC(C=O)=CC1
Otras notas
Highly purified (+)-perillaaldehyde useful as chiral building block[1][2][3]
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
T. Kitahara et al.
Tetrahedron, 44, 4713-4713 (1988)
C. Siegel et al.
The Journal of Organic Chemistry, 56, 6865-6865 (1991)
F. Kido et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 229-229 (1992)