MilliporeSigma
769401
Sigma-Aldrich
Hafnium(IV) oxide
pellets, diam. × thickness 13 mm × 5 mm
Sinónimos:
Hafnia
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
HfO2
Número de CAS:
Peso molecular:
210.49
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Formulario
pellets
diám. × grosor
13 mm × 5 mm
impurezas
≤0.1% PBB (polybrominated biphenyls)
≤0.1% PBDE (polybrominated diphenyl ethers)
densidad
9.68 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de catión
Cd: ≤0.01%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.005%
Hg: ≤0.1%
Pb: ≤0.1%
Ti: ≤0.005%
V: ≤0.005%
Zr: ≤0.5%
cadena SMILES
O=[Hf]=O
InChI
1S/Hf.2O
Clave InChI
CJNBYAVZURUTKZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
High dielectric constant of hafnia makes it suitable for application in metal oxide based semiconductor devices. It also finds applications as optical coating materials
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Recent progress in ab initio simulations of hafnia-based gate stacks
Zhu, H., et al.
J. Mater. Sci., 47(21), 7399-7416 (2012)
Dual wavelength laser-induced damage threshold measurements of alumina/silica and hafnia/silica ultraviolet antireflective coatings.
Mrohs, M., et al.
Applied Optics, 55(1), 104-109 (2016)