MilliporeSigma
768995
Sigma-Aldrich
Helium
Messer® CANGas, 99.999%
Sinónimos:
Helium gas
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
He
Número de CAS:
Peso molecular:
4.00
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
El producto 768995 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
densidad de vapor
0.14 (vs air)
Nivel de calidad
descripción
Filling mass: 2g
Filling volume: 12L
Ensayo
99.999%
Formulario
gas
bp
-268.934 °C (lit.)
−268.9 °C (lit.)
mp
-272.2 °C (lit.)
cadena SMILES
[He]
InChI
1S/He
Clave InChI
SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Helium is a colourless and odourless rare gas that is much lighter than air. Application areas include leak detection, aeronautics, metallurgy, laser welding and technology, and meteorology (weather balloons). Helium is also used as a shielding gas, reactor cooling gas, carrier gas for gas chromatography, and cooling gas for production of optical fibres. It is also a filling gas for air bags and is a component of diving mixtures. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Productos recomendados
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Información legal
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
regulador
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Gas cylinder
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Press. Gas Compr. Gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)