MilliporeSigma
768766
Sigma-Aldrich
9,9′-(9,9-Dimethyl-9H-fluorene-2,7-diyl)bis-9H-carbazole
98%
Sinónimos:
DMFL-CBP
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C39H28N2
Número de CAS:
Peso molecular:
524.65
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
280-286 °C
λmáx.
293, 341 nm in THF
fluorescencia
λem 363 nm in THF
cadena SMILES
CC1(C)c2ccc(cc2-c3cc(ccc13)-n4c5ccccc5c6ccccc46)-n7c8ccccc8c9ccccc79
InChI
1S/C39H28N2/c1-39(2)33-21-19-25(40-35-15-7-3-11-27(35)28-12-4-8-16-36(28)40)23-31(33)32-24-26(20-22-34(32)39)41-37-17-9-5-13-29(37)30-14-6-10-18-38(30)41/h3-24H,1-2H3
Clave InChI
XWUMQFHANBCENC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
This material is a popular phopshorescent host material for OLED devices.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.