MilliporeSigma
767166
Sigma-Aldrich
Polyester bis-MPA dendron, 16 carboxyl, 1 amine
generation 4
Sinónimos:
bisMPA dendrimer, bisMPA dendron
About This Item
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
descripción
carboxyl surface groups
Formulario
solid
mol peso
generation 4
Características
focal point amine
nº de grupos superficiales
16
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C147H195NO94/c1-16-147(81-228-118(197)84-17-19-85(148)20-18-84,82-241-131(210)145(14,77-237-127(206)141(10,69-229-119(198)133(2,53-212-102(181)37-21-86(149)150)54-213-103(182)38-22-87(151)152)70-230-120(199)134(3,55-214-104(183)39-23-88(153)154)56-215-105(184)40-24-89(155)156)78-238-128(207)142(11,71-231-121(200)135(4,57-216-106(185)41-25-90(157)158)58-217-107(186)42-26-91(159)160)72-232-122(201)136(5,59-218-108(187)43-27-92(161)162)60-219-109(188)44-28-93(163)164)83-242-132(211)146(15,79-239-129(208)143(12,73-233-123(202)137(6,61-220-110(189)45-29-94(165)166)62-221-111(190)46-30-95(167)168)74-234-124(203)138(7,63-222-112(191)47-31-96(169)170)64-223-113(192)48-32-97(171)172)80-240-130(209)144(13,75-235-125(204)139(8,65-224-114(193)49-33-98(173)174)66-225-115(194)50-34-99(175)176)76-236-126(205)140(9,67-226-116(195)51-35-100(177)178)68-227-117(196)52-36-101(179)180/h17-20H,16,21-83,148H2,1-15H3,(H,149,150)(H,151,152)(H,153,154)(H,155,156)(H,157,158)(H,159,160)(H,161,162)(H,163,164)(H,165,166)(H,167,168)(H,169,170)(H,171,172)(H,173,174)(H,175,176)(H,177,178)(H,179,180)
Clave InChI
JTLTWQVZAUYNJV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
calculated mol. wt. 3480.1
Aplicación
Amine dendrons can be covalently attached through conjugation to carboxyl groups, primary amines, or sulfhydryl groups. Amines can also attach to oxidized carbohydrate groups (usually aldehydes) by reductive amination.
Otras notas
Bis-MPA = 2,2-Bis(hydroxyl-methyl)propionic acid
Información legal
Manufactured by Polymer Factory Sweden AB
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)