MilliporeSigma
766771
Sigma-Aldrich
3-Iodo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7IN2
Número de CAS:
Peso molecular:
258.06
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
109-117 °C
functional group
iodo
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1ccn2c(I)cnc2c1
InChI
1S/C8H7IN2/c1-6-2-3-11-7(9)5-10-8(11)4-6/h2-5H,1H3
InChI key
JHYOINIROVIUFH-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)