MilliporeSigma
766429
Sigma-Aldrich
(1R,4R,5R)-4,7,7-Trimethyl-6-thiabicyclo[3.2.1]octane
Sinónimos:
exo-(-)-4,7,7-Trimethyl-6-thiabicyclo[3.2.1]octane, Isothiocineole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H18S
Número de CAS:
Peso molecular:
170.31
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
95%
form
liquid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H]1CC[C@@H]2C[C@H]1SC2(C)C
InChI
1S/C10H18S/c1-7-4-5-8-6-9(7)11-10(8,2)3/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t7-,8+,9+/m0/s1
InChI key
FAXNZPOZWCWYBD-DJLDLDEBSA-N
Pictograms
Environment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
190.0 °F
flash_point_c
87.8 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)