MilliporeSigma
765864
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4Br2F3N
Número de CAS:
Peso molecular:
306.91
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
197-209 °C
functional group
bromo
fluoro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Br.FC(F)(F)c1cnccc1Br
InChI
1S/C6H3BrF3N.BrH/c7-5-1-2-11-3-4(5)6(8,9)10;/h1-3H;1H
InChI key
MHIFEMQDYMMYRS-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)