Documentos clave
764159
Sigma-Aldrich
1-(Bromomethyl)adamantane
97%
Sinónimos:
1-Adamantylmethyl bromide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H17Br
Número de CAS:
Peso molecular:
229.16
Código UNSPSC:
12352100
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
40-45 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C11H17Br/c12-7-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h8-10H,1-7H2
Clave InChI
RLRBYCAVZBQANU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)