763306
4,4′-Diiodo-2,2′-dimethyl-1,1′-biphenyl
97%
Sinónimos:
4,4′-Diiodo-2,2′-dimethylbiphenyl
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
95-100 °C
functional group
iodo
SMILES string
Cc1cc(I)ccc1-c2ccc(I)cc2C
InChI
1S/C14H12I2/c1-9-7-11(15)3-5-13(9)14-6-4-12(16)8-10(14)2/h3-8H,1-2H3
InChI key
WHFMNDMHTIOIMS-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)