MilliporeSigma
761826
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-iodoaniline
95%
Sinónimos:
(4-Iodophenyl)carbamic acid tert-butyl ester, N-tert-Butoxycarbonyl)-4-iodoaniline, tert-Butyl (4-iodophenyl)carbamate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H14INO2
Número de CAS:
Peso molecular:
319.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
144-148 °C
grupo funcional
amine
iodo
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C11H14INO2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-6-4-8(12)5-7-9/h4-7H,1-3H3,(H,13,14)
Clave InChI
CGALRQWBJFDAKN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)