760927
Poly(ethylene glycol), 16 acetylene dendron, generation 3
average Mn 8,000
Sinónimos:
Bis-MPA poly(ethylene glycol), Bis[2,2-bis(hydroxymethyl)propanoic acid] PEG, Dendron functionalized PEG acetylene, generation 3, PEG-6000, PFD-G3-PEG6k-Acetylene
About This Item
Productos recomendados
descripción
acetylene surface groups
Formulario
solid
mol peso
PEG average Mn 6,000 (n~130, esterified with 16 acetylene groups)
Mn 7500-9500 (by NMR)
average Mn 8,000
Características
generation 3
nº de grupos superficiales
16
mp
43-47 °C
grupo funcional
alkyne
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)