MilliporeSigma
76029
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)-D-phenylalanine
≥96.0% (HPLC)
Sinónimos:
(R)-2-Amino-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H10F3NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
233.19
Beilstein/REAXYS Number:
5048167
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
assay
≥96.0% (HPLC)
SMILES string
N[C@H](Cc1cccc(c1)C(F)(F)F)C(O)=O
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)