MilliporeSigma
760021
Sigma-Aldrich
6-Chloro-4-hydroxy-5-methylpyrimidine
96%
Sinónimos:
4-Chloro-6-hydroxy-5-methylpyrimidine, 6-Chloro-5-methyl-4-pyrimidinol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H5ClN2O
Número de CAS:
Peso molecular:
144.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
198-203 °C
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
Cc1c(O)ncnc1Cl
InChI
1S/C5H5ClN2O/c1-3-4(6)7-2-8-5(3)9/h2H,1H3,(H,7,8,9)
Clave InChI
XZDABTAOUACVLS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)