MilliporeSigma
759627
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-3-(2-thiazolyl)oxetane
97%
Sinónimos:
3-(2-Thiazolyl)-3-oxetanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H7NO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
157.19
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
114-116 °C
functional group
ether
hydroxyl
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1(COC1)c2nccs2
InChI
1S/C6H7NO2S/c8-6(3-9-4-6)5-7-1-2-10-5/h1-2,8H,3-4H2
InChI key
XHKXULROAWMQOJ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)