MilliporeSigma
758426
Sigma-Aldrich
4-Amino-3,5-dibromopyridine
95%
Sinónimos:
3,5-Dibromo-4-pyridinamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H4Br2N2
Número de CAS:
Peso molecular:
251.91
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form:
solid
assay:
95%
assay
95%
form
solid
mp
165-170 °C
functional group
bromo
SMILES string
Nc1c(Br)cncc1Br
InChI
1S/C5H4Br2N2/c6-3-1-9-2-4(7)5(3)8/h1-2H,(H2,8,9)
InChI key
MNRBVTDLMUNVLD-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)