MilliporeSigma
758248
Sigma-Aldrich
4-Oxotetrahydrothiophene-3-carbonitrile
97%
Sinónimos:
4-Cyano-3-oxotetrahydrothiophene, 4-Cyano-3-tetrahydrothiophenone
Seleccione un Tamaño
5 G
$69.90
$69.90
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
$69.90
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H5NOS
Número de CAS:
Peso molecular:
127.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
$69.90
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
65-70 °C
grupo funcional
ketone
nitrile
thioether
cadena SMILES
O=C1CSCC1C#N
InChI
1S/C5H5NOS/c6-1-4-2-8-3-5(4)7/h4H,2-3H2
Clave InChI
OHPSBDAUCJNDHP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)