756121
Boron trifluoride diethyl-d10 etherate
98 atom % D, 95% (CP)
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
assay
95% (CP)
form
liquid
bp
126-129 °C (lit.)
mp
-58 °C (lit.)
density
1.23 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[D3C]C([2H])([2H])O(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])B(F)(F)F
Packaging
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Kidney
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
118.4 °F
flash_point_c
48 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)