MilliporeSigma
755532
Sigma-Aldrich
Butyraldehyde-d8
≥99 atom % D, ≥98% (CP)
Sinónimos:
Butanal
About This Item
Fórmula lineal:
CD3CD2CD2CDO
Peso molecular:
80.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
≥99 atom % D
Ensayo
≥98% (CP)
bp
75 °C (lit.)
mp
-96 °C (lit.)
densidad
0.887 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+8
cadena SMILES
[2H]C(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D
Clave InChI
ZTQSAGDEMFDKMZ-RIZALVEQSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
23.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-5 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)