MilliporeSigma
753114
Sigma-Aldrich
(Acetonitrile)[2-di-tert-butyl(2′,4′,6′-triisopropylbiphenyl)phosphine]gold(I) hexafluoroantimonate
Sinónimos:
tBuXPhos Au(MeCN)SbF6, tert-Butyl XPhos Au(MeCN)SbF6
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C31H48AuF6NPSb
Número de CAS:
Peso molecular:
898.41
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
form
solid
reaction suitability
core: gold
reagent type: catalyst
mp
252-258 °C
SMILES string
[Au+].CC#N.F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)-c2ccccc2P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C29H45P.C2H3N.Au.6FH.Sb/c1-19(2)22-17-24(20(3)4)27(25(18-22)21(5)6)23-15-13-14-16-26(23)30(28(7,8)9)29(10,11)12;1-2-3;;;;;;;;/h13-21H,1-12H3;1H3;;6*1H;/q;;+1;;;;;;;+5/p-6
InChI key
PYTYQNZDJXLXIE-UHFFFAOYSA-H
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)