751979
Calcium iodide hydrate
99.995% trace metals basis
Sinónimos:
Calcium diiodide hydrate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.995% trace metals basis
Formulario
solid
impurezas
≤60.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
783 °C (lit.)
cadena SMILES
O.I[Ca]I
InChI
1S/Ca.2HI.H2O/h;2*1H;1H2/q+2;;;/p-2
Clave InChI
XIRQETYMJRSWOH-UHFFFAOYSA-L
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.