MilliporeSigma
751243
Sigma-Aldrich
4-Amino-5-bromo-2-chloropyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H4BrClN2
Número de CAS:
Peso molecular:
207.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
127.3-128.4 °C
grupo funcional
bromo
chloro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Nc1cc(Cl)ncc1Br
InChI
1S/C5H4BrClN2/c6-3-2-9-5(7)1-4(3)8/h1-2H,(H2,8,9)
Clave InChI
MGZWZNBANVSZLM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)