MilliporeSigma
748838
Sigma-Aldrich
N-Methoxy-N-methyl-1H-imidazole-1-carboxamide
≥95%
Sinónimos:
Heller-Sarpong reagent, WImC
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H9N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
155.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.508
densidad
1.204 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CON(C)C(=O)n1ccnc1
InChI
1S/C6H9N3O2/c1-8(11-2)6(10)9-4-3-7-5-9/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
DOQREVDTYAHWSN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
N-Methoxy-N-methyl-1H-imidazole-1-carboxamide (or N-methoxy-N-methylcarbamoylimidazole) can be used as a reagent to prepare:
  • N-methoxy-N-methylcyanoformamide by reacting with trimethylsilyl cyanide.[1]
  • Esters and amides via chemoselective esterification and amidation of carboxylic acids.[2]
  • Carbamoylimidazolium iodides and their derivatives such as ureas, thioureas, carbamates, and amides upon reacting with amines, alcohols, thiols, and carboxylic acids.[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Carbamoylimidazolium and thiocarbamoylimidazolium salts: novel reagents for the synthesis of ureas, thioureas, carbamates, thiocarbamates and amides
Grzyb JA, et al.
Tetrahedron, 61(30), 7153-7175 (2005)
N-Methoxy-N-methylcyanoformamide, a Highly Reactive Reagent for the Formation of β-Keto Weinreb Amides and Unsymmetrical Ketones
Nugent J and Schwartz BD
Organic Letters, 18(15), 3834-3837 (2016)
Chemoselective esterification and amidation of carboxylic acids with imidazole carbamates and ureas
Heller ST and Sarpong R
Organic Letters, 12(20), 4572-4575 (2010)
Contenido relacionado
Professor Heller's research focuses on mild acylation reactions using carbonylimidazole-derived reagents.