MilliporeSigma
748471
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-bromobenzoic acid
97%
Seleccione un Tamaño
1 G
$48.64
$48.64
Precio de catálogo$51.20Ahorre 5 %
Web-Only Promotion
Disponible para envío el07 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$48.64
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6BrNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
216.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
$48.64
Precio de catálogo$51.20Ahorre 5 %
Web-Only Promotion
Disponible para envío el07 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
174-178 °C
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
cadena SMILES
Nc1c(Br)cccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H6BrNO2/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
Clave InChI
SRIZNTFPBWRGPB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
322.7 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
161.5 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)