MilliporeSigma
744808
Sigma-Aldrich
(1R,2S)-cis-2-Aminocyclopentanol hydrochloride
≥97% (GC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H11NO · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
137.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥97% (GC)
Formulario
powder
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥98% (GC)
cadena SMILES
Cl.N[C@H]1CCC[C@H]1O
InChI
1S/C5H11NO.ClH/c6-4-2-1-3-5(4)7;/h4-5,7H,1-3,6H2;1H/t4-,5+;/m0./s1
Clave InChI
ZFSXKSSWYSZPGQ-UYXJWNHNSA-N
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)