Documentos clave
743275
Sigma-Aldrich
TurboBeads ScavPt
Sinónimos:
Nano particles, magnetic, functionalized with platinum selective groups
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Línea del producto
TurboBeads
Ensayo
≥99%
Formulario
powder
composición
carbon content, ≤14 wt. %
nitrogen content, ≥0.25%
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: platinum reactive
Extensión del etiquetado
≥0.1 mmol/g loading (-Ph-CH2-NH-C(=S)-NH-CH3)
magnetización
≥120 emu/g, mass saturation
superficie
≤15 m2/g
diámetro promedio
≤50 nm
idoneidad
conforms to structure for Infrared spectrum
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Nota de análisis
Proof of identity: metallic cobalt identity from XRD
air-stability:
weight gain in air at 400°C >20 wt.%
weight gain in air at 100°C <3 wt.%
Información legal
TurboBeads is a trademark of TurboBeads LLC
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)