MilliporeSigma
741450
Sigma-Aldrich
Benzooxazole-5-boronic acid pinacol ester
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H16BNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
245.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
88-93 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3ocnc3c2
InChI
1S/C13H16BNO3/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)9-5-6-11-10(7-9)15-8-16-11/h5-8H,1-4H3
Clave InChI
CHLWHHUKKHNQTH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)