MilliporeSigma
741418
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethyl-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-benzoimidazole
97%
Sinónimos:
DMBI
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H21N3
Número de CAS:
Peso molecular:
267.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
106-111 °C
propiedades de los semiconductores
N-type (mobility>10−2 cm2/V·s) (from a 2 wt% N-DMBI doped PCBM transistor)
cadena SMILES
CN1C(C2=CC=C(N(C)C)C=C2)N(C)C3=C1C=CC=C3
InChI
1S/C17H21N3/c1-18(2)14-11-9-13(10-12-14)17-19(3)15-7-5-6-8-16(15)20(17)4/h5-12,17H,1-4H3
Clave InChI
AKIIMLCQTGCWQQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This material is shown to behave as a n-type dopant for n-channel Organic Thin Film Transistors (OTFTs).
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Peng Wei et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(26), 8852-8853 (2010-06-18)
We present here the development of a new solution-processable n-type dopant, N-DMBI. Our experimental results demonstrated that a well-known n-channel semiconductor, [6,6]-phenyl C(61) butyric acid methyl ester (PCBM), can be effectively doped with N-DMBI by solution processing; the film conductivity