MilliporeSigma
741191
Sigma-Aldrich
Ethyl 1-benzylpiperidine-4-carboxylate
97%
Sinónimos:
Ethyl N-benzyl-4-piperidinecarboxylate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H21NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
247.33
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
liquid
densidad
1.037 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CCOC(=O)C1CCN(CC1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C15H21NO2/c1-2-18-15(17)14-8-10-16(11-9-14)12-13-6-4-3-5-7-13/h3-7,14H,2,8-12H2,1H3
Clave InChI
ASQCOPJFYLJCGD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)