MilliporeSigma
740861
Sigma-Aldrich
1,3,5-Triaza-7-phosphaadamantane-7-oxide
97%
Sinónimos:
1,3,5-Triaza-7-phosphatricyclo[3.3.1.13,7]decane, 7-oxide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H12N3OP
Número de CAS:
Peso molecular:
173.15
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
280-290 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=P12CN3CN(CN(C3)C1)C2
InChI
1S/C6H12N3OP/c10-11-4-7-1-8(5-11)3-9(2-7)6-11/h1-6H2
Clave InChI
BPHLLGJNQPYNDP-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)